Learn More
Greiner Bio-One 96-Well Mikrotiterplatten, Half Area, aus Polystyrol
Reduziert das Probenvolumen auf bis zu 50 %. Greiner Bio-One™ Polystyrol 96-Well Halbflächen-Mikrotiterplatten ermöglichen das einfache manuelle Pipettieren.
Marke: Greiner Bio-One 675096
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion über ein festgelegtes Chargennummernsystem
- μClear™ Boden
Spezifikation
DIN ISO 9001 | |
Halbfläche | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
Polystyrol | |
Ja | |
40/Packung |
Ja | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
40 | |
Ja |