Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte 96-Well- Halbfläche-Mikrotiterplatte mit flachem Boden
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Corning™ 3697
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polystyrol
- Flache Wells
- Oberfläche pro Well: 0,16cm2
- Alphanumerisches Raster
- Die gängigen Außenmaße sind kompatibel mit den meisten Plattenlesern
- Klare Mikrotiterplatten werden für Zellkulturen und kolorimetrische (Absorptions)-Assays verwendet
- Schwarze und weiße Mikrotiterplatten können für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays verwendet werden
- Schwarz reduziert den Well-zu-Well-Crosstalk und den Hintergrund bei Fluoreszenz-Assays
- Weiß reduziert den Well-zu-Well-Crosstalk zur Verbesserung lumineszenter Signale und zur Verringerung des Hintergrund bei Lumineszenz-Assays
- Auswahl von vier Oberflächen: unbehandelt für homogene Assays, hohe Bindung für EIA-Anwendungen, nicht bindende Oberfläche (NBS™) zur Minimierung der Protein- und Nukleinsäure-Bindung oder gewebekulturbehandelt für Zellwachstum
Spezifikation
Alphanumerisch | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
TC-behandelt | |
Halbfläche | |
Polystyrol | |
25 bis 125 μl | |
Zellkultur | |
Verstärkung lumineszenter Signale und geringe Hintergrundlumineszenz und -fluoreszenz | |
20/Packung |
Halbfläche | |
0,16 cm2 | |
20/Packung, 100/Karton | |
Durchsichtig | |
Plattenlesegerät | |
96 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zellkulturbehandelte 96-Well- Halbfläche-Mikrotiterplatte mit flachem Boden > Behandelte Gewebekulturen; klar; 100/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur