Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-EIA/RIA-Platten
Hergestellt aus Polypropylen für medizinische Zwecke, um große Temperaturänderungen, die von der Lagerung bis zum Thermocycling auftreten können, zu ermöglichen. Corning™ Thermowell™ 96 Well PCR-Mikrotiterplatten aus Polypropylen eignen sich ideal für die PCR-Reaktion (Polyerase Chain Reaction) zur DNA-Amplifikation.
197.77 € - 608.83 €
Spezifikation
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
Format Standard
Array 8 x 12
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Barcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Barcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
10727811
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
6551
Naturfarben Kein Barcode
197.77 €
25 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10363173
Unterlagen ansehen
Corning™
3758
Transparent Inklusive Barcode
608.83 €
50 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit alphanumerischem Raster für einfache Probenidentifikation
  • Die einheitliche Wandstärke sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung
  • Zertifiziert DNase- und RNase-frei
  • Nicht steril, ohne Deckel
  • Automatisierungskompatibel
Spezifikation
Spezifikation
DNase- und RNase-frei
8 x 12
96
200 μl
Standard
Polypropylen
Unsteril
Konischer Boden (V-Well)
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ 96-Well-EIA/RIA-Platten