Learn More
Brady™ Nylonverschlüsse mit matter Oberfläche
Für glatte, texturierte/raue oder stark texturierte Oberflächen/Oberflächen mit geringer Energie
Marke:  Brady™ 114860
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11524074
Beschreibung
Beschreibung
Etiketten aus Nylon mit matter Oberfläche
  • Aus Polyester
  • Matte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Matt
Etiketten
Rund
0,165 mm
9,53 mm
9,53 mm Durchm.
Weiß
Nylongewebe
1
-40 bis +90 °C
12,70 mm
9,53 mm
Name des Produkts
Brady™ Nylonverschlüsse mit matter Oberfläche >