Learn More
Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff
Graduierte Markierungen erleichtern die Mengenbestimmung. Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff sind mit Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüssen versehen.
Marke:  Fisherbrand™ 02 36 2403
14.28 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12991021
  • 26.52 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Graduiert
  • In unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich
  • Luer-Lock- oder Luer-Slip-Anschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
2 ml
Luer-Lock-Anschluss
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff > Volumen: 2 ml