Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-Assay-Blöcke
Hergestellt aus klarem Polypropylen für optische Klarheit. Corning™ 96-Well Assay-Blocks sind ideal für die Lagerung von Verbindungen, Assays und Zellwachstumsanwendungen.
Marke: Corning™ 3959
462.08 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Die gleichmäßige Umrandungshöhe gewährleistet eine größere Robotergreiffläche
- Standardmäßige 96-Well Fläche
- Widerstandsfähige, flache Seitenwände für den Einsatz in automatischen Laboren
Zertifizierungen
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
1000 μl | |
Unsteril | |
Rund | |
100/Karton |
Ohne Deckel | |
Nicht behandelt | |
Polypropylen | |
96 | |
Unbehandelt | |
Zur Verbindungslagerung, für Assays und Zellwachstumsanwendungen | |
5/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
12Minuten
7Sekunden
40 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
12Minuten
7Sekunden
40