missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One 96-Deepwell-Mikrotiterplatten aus Polypropylen

Marke:  Greiner Bio-One 780215

Artikelnummer. 10728644

  • 292.91 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

DIN ISO 9001
Standard
8 x 12
Polypropylen
Unsteril
1 ml
Ja
50
50/Karton
-196 °C bis +121 °C
Ja
Ohne Deckel
Naturfarben
96
Unbehandelt
Runder Boden (U-Well)
Ideale Mikrotiterplatten für die Lagerung von Probenmaterial, ebenfalls ideal für die Kultivierung von Bakterien oder Hefe
Ja
Ja
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Greiner Bio-One 96-Deepwell-Mikrotiterplatten aus Polypropylen >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt