Learn More
Corning™ Universal CellSTACK™ Verschlusskappen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
249.98 € - 460.60 €
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Außendurchmesser (metrisch) Hals 3,3 cm
Produkttyp Kappe, Befüllung
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Verschlusstyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlusstyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10562193
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3333
Schraube 33 mm-Polyethylen-Füllkappe mit Schlauch mit 1/4 in (6,4 mm) Innendurchmesser; mit MPC-Kupplung mit Außengewinde und einer MPC-Endkappe mit Innengewinde
333.00 €
4 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10255412
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3283
Schraube Schlauch 0,37 in. ID und Schlauchtülle 0,31 in. ID
290.14 €
5 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10521883
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3281
Schraube, belüftet 0,37 Zoll ID-Schläuche und 50 mm-Filter mit 0,2 μm porenhydrophobe Membran
460.60 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10457163
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3328
Schraube Weibliche MPC-Buchse aus Polycarbonat mit 0,25 Zoll ID und männliche MPC-Aufnahmeendkappe aus Polycarbonat
310.00 €
4 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10139672
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3329
Schraube, belüftet MPC-Buchse aus Polycarbonat mit 0,95 cm ID und männliche MPC-Endkappe aus Polycarbonat
321.00 €
4 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10414673
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3339
Schraube MPC-Stecker aus Polycarbonat mit Verbindung mit 0,95 cm ID und MPC-Aufnahmeendkappe aus Polycarbonat
286.00 €
4 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10691983
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3284
Schraube 0,25 Zoll Innenschlauch und 37 mm-Filter
431.84 €
4 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10134212
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3282
Schraube Mit Schlauch, 1/8 Zoll (3,2 mm) Innendurchmesser und Schlauchanschluss 1/8 Zoll (3,2 mm) mit Luer-Buchse und Luer-Lock-Stecker
249.98 €
5 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Auswahl an 33 mm Polyethylen, solide oder belüftet
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
Orange
3,3 cm
Ja
HDPE
Kappe, Befüllung
Steril
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Universal CellSTACK™ Verschlusskappen