Learn More
Corning™ Universal CellSTACK™ Verschlusskappen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10255412 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Schraube
Schraube, belüftet
Enthält:
0,25 Zoll Innenschlauch und 37 mm-Filter
0,37 Zoll ID-Schläuche und 50 mm-Filter mit 0,2 μm porenhydrophobe Membran
33 mm-Polyethylen-Füllkappe mit Schlauch mit 1/4 in (6,4 mm) Innendurchmesser; mit MPC-Kupplung mit Außengewinde und einer MPC-Endkappe mit Innengewinde
MPC-Buchse aus Polycarbonat mit 0,95 cm ID und männliche MPC-Endkappe aus Polycarbonat
MPC-Stecker aus Polycarbonat mit Verbindung mit 0,95 cm ID und MPC-Aufnahmeendkappe aus Polycarbonat
Mit Schlauch, 1/8 Zoll (3,2 mm) Innendurchmesser und Schlauchanschluss 1/8 Zoll (3,2 mm) mit Luer-Buchse und Luer-Lock-Stecker
Schlauch 0,37 in. ID und Schlauchtülle 0,31 in. ID
Weibliche MPC-Buchse aus Polycarbonat mit 0,25 Zoll ID und männliche MPC-Aufnahmeendkappe aus Polycarbonat
Packungsgröße:
4 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10255412
Marke: Corning™ 3283
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
  • Auswahl an 33 mm Polyethylen, solide oder belüftet
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Außendurchmesser (metrisch) Hals 3,3 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
Enthält Schlauch 0,37 in. ID und Schlauchtülle 0,31 in. ID
Produkttyp Kappe, Befüllung
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Verschlusstyp Schraube