Learn More
Corning™ Universal CellSTACK™ Verschlusskappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10457163 Alle ansehen Corning Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Verschlusstyp:
Schraube
Schraube, belüftet
Enthält:
0,25 Zoll Innenschlauch und 37 mm-Filter
0,37 Zoll ID-Schläuche und 50 mm-Filter mit 0,2 μm porenhydrophobe Membran
33 mm-Polyethylen-Füllkappe mit Schlauch mit 1/4 in (6,4 mm) Innendurchmesser; mit MPC-Kupplung mit Außengewinde und einer MPC-Endkappe mit Innengewinde
MPC-Buchse aus Polycarbonat mit 0,95 cm ID und männliche MPC-Endkappe aus Polycarbonat
MPC-Stecker aus Polycarbonat mit Verbindung mit 0,95 cm ID und MPC-Aufnahmeendkappe aus Polycarbonat
Mit Schlauch, 1/8 Zoll (3,2 mm) Innendurchmesser und Schlauchanschluss 1/8 Zoll (3,2 mm) mit Luer-Buchse und Luer-Lock-Stecker
Schlauch 0,37 in. ID und Schlauchtülle 0,31 in. ID
Weibliche MPC-Buchse aus Polycarbonat mit 0,25 Zoll ID und männliche MPC-Aufnahmeendkappe aus Polycarbonat
missing translation for 'unitSize'
4 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10457163
missing translation for 'mfr': Corning™ 3328
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
  • Auswahl an 33 mm Polyethylen, solide oder belüftet
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Außendurchmesser (metrisch) Hals 3,3 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
Enthält Weibliche MPC-Buchse aus Polycarbonat mit 0,25 Zoll ID und männliche MPC-Aufnahmeendkappe aus Polycarbonat
Produkttyp Kappe, Befüllung
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Verschlusstyp Schraube