Learn More
Corning™ Universal CellSTACK™ Verschlusskappen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Schraube
Schraube, belüftet
Enthält:
0,25 Zoll Innenschlauch und 37 mm-Filter
0,37 Zoll ID-Schläuche und 50 mm-Filter mit 0,2 μm porenhydrophobe Membran
33 mm-Polyethylen-Füllkappe mit Schlauch mit 1/4 in (6,4 mm) Innendurchmesser; mit MPC-Kupplung mit Außengewinde und einer MPC-Endkappe mit Innengewinde
MPC-Buchse aus Polycarbonat mit 0,95 cm ID und männliche MPC-Endkappe aus Polycarbonat
MPC-Stecker aus Polycarbonat mit Verbindung mit 0,95 cm ID und MPC-Aufnahmeendkappe aus Polycarbonat
Mit Schlauch, 1/8 Zoll (3,2 mm) Innendurchmesser und Schlauchanschluss 1/8 Zoll (3,2 mm) mit Luer-Buchse und Luer-Lock-Stecker
Schlauch 0,37 in. ID und Schlauchtülle 0,31 in. ID
Weibliche MPC-Buchse aus Polycarbonat mit 0,25 Zoll ID und männliche MPC-Aufnahmeendkappe aus Polycarbonat
Packungsgröße:
4 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Auswahl an 33 mm Polyethylen, solide oder belüftet
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 3,3 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten |
| Enthält | MPC-Stecker aus Polycarbonat mit Verbindung mit 0,95 cm ID und MPC-Aufnahmeendkappe aus Polycarbonat |
| Produkttyp | Kappe, Befüllung |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Schraube |