Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
Marke:  Micronova™ CR100PC-1WH
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12833542
Beschreibung
Beschreibung
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
  • Hergestellt aus Vinyl mit synthetischem Gummikleber, der ein sauberes Abziehen von Wafer-Kartuschen und den meisten Reinraumarbeitsflächen gewährleistet
  • Klebt und dichtet gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen ab
  • Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
  • Einzeln verpackt in Polyethylen-Beutel
Bestellinformation
Erhältlich in 36 yd. (33 m) langen Rollen in rot, gelb, weiß, schwarz, braun, dunkelblau, dunkelgrün, hellblau, hellgrün, orange, violett und durchsichtig. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter unter +1-800-7726733, um Bestellinformationen zu Farben zu erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vinyl
Matt
Vinyl, Synthetic Rubber
Unsteril
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.)
33 m
25.4 mm
Naturkautschuk
Weiß
Klebeband
Klebeband für den Reinraum
Versiegelung, Farbcodierung, Kennzeichnung, Batching und Lebensmittelverarbeitung
36 yd.
1 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048710-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog NumberCR100PC-1WH
Chargennummer048524-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog NumberCR100PC-1WH
Chargennummer047736-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog NumberCR100PC-1WH
Chargennummer045652-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog NumberCR100PC-1WH
Chargennummer045516-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog NumberCR100PC-1WH
Name des Produkts
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau > 1 Zoll x 36 Yard; Weiß