Learn More
Corning™ Klare Stripwell™ Streifen aus Polystyrol mit hoher Bindungskapazität, ohne Rahmen oder Deckel, nicht steril
GREENER_CHOICE
Entwickelt und behandelt für eine gleichförmige Bindung, hohe optische Klarheit und geringe Hintergrundinterferenzen. Corning™ Stripwell™ Mikrotiterplatten sind eine hervorragende Lösung für diagnostische in-vitro-Assays.
Marke:  Corning™ 2580
460.55 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10226771
  • 491.78 € / 800 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einige Einheiten enthalten zwölf 1 x 8 große Streifen, die in einem Eierkarton-ähnlichen Halter vormontiert sind.
  • Die Streifen passen nur in einer Richtung in den Rahmen, wodurch eine falsche Ausrichtung vermieden wird
  • Wells mit flachem Boden können zur radiometrischen Analyse leicht durchstoßen werden
  • Hydrophob mittelstark bindende Oberfläche mit einem Bindungsvermögen von ∽250 ng IgG/cm2 und geeignet für große hydrophobe Biomoleküle geeignet. Hydrophobe und ionische (negativ geladene) stark bindende Oberfläche mit einem Bindungsvermögen von ∽500 ng IgG/cm2 und geeignet für die Verwendung mit positiv geladenen Biomolekülen (>10 kDa)
  • Mit Standardvolumen oder mit geringem Volumen erhältlich, um Kosten für Antikörper und Reagenzien zu sparen
  • Nicht steril
Bestellinformation
Großpackung. Kat.- Nr. 07-200-24 verfügt über individuelle 1 x 8-Streifen ohne Rahmen.
Zertifizierungen
Kat.- Nr. 07-200-31 und -32 verfügen über zertifizierte Oberflächenchemie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Streifenplatte
8 x 12
Durchsichtig
96
Unsteril
360 μl
In-vitro-Diagnose-Assays
200/Packung
Ohne Deckel
Hohe Bindung
Polystyrol
75 bis 200 μl
Hohe Bindungskapazität
Runder, flacher Boden (F-Well)
800/Karton
800/Karton
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ Klare Stripwell™ Streifen aus Polystyrol mit hoher Bindungskapazität, ohne Rahmen oder Deckel, nicht steril > Einzelne Streifen