Learn More
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen
Die Verpackung in transparenten Tabletts ermöglicht eine einfache Bestimmung der Spitzen. Corning™ Deckworks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen gewährleisten ein bequemes und preisgünstiges Nachfüllen der langlebigen Klappdeckelgestelle.
Marke: Corning™ 4126
40.89 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In Größen von 10, 200, 300 und 1,000 μl erhältlich
- Keine Transporteinrichtungen erforderlich, geringer Platzbedarf und minimaler Verpackungsabfall
- Pipettenspitzen aus nichtrecycelten Harzen in medizinischer Qualität
- Nachfülldecks und Grundflächen von Gestellen aus recyceltem Polypropylen
- Nicht sterile Decks und Gestelle unter Dampf autoklavierbar
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Naturfarben | |
Rund | |
Ja | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
System neu laden | |
DeckWorks™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
17Stunden
4Minuten
54Sekunden
42Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
4Stunden
4Minuten
54Sekunden
42 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
34Stunden
4Minuten
54Sekunden
42