Learn More
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen
Die Verpackung in transparenten Tabletts ermöglicht eine einfache Bestimmung der Spitzen. Corning™ Deckworks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen gewährleisten ein bequemes und preisgünstiges Nachfüllen der langlebigen Klappdeckelgestelle.
54.16 € - 210.88 €
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Spitzenform | Rund |
Verpackung | System neu laden |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11991841
|
Corning™
4125 |
0.1 bis 10 μl | Naturfarben |
54.20 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12939567
|
Corning™
4125 |
0.1 bis 10 μl | Naturfarben |
210.88 €
3840 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12949567
|
Corning™
4126 |
1 bis 200 μl | Naturfarben | N/A | ||||||
11901851
|
Corning™
4126 |
1 bis 200 μl | Naturfarben |
54.16 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11911851
|
Corning™
4127 |
1 bis 200 μl | Gelb |
54.20 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11921851
|
Corning™
4128 |
1 bis 300 μl | Natural |
54.16 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343655
|
Corning™
4129 |
100 bis 1000 μl | Naturfarben | N/A | ||||||
11931851
|
Corning™
4129 |
100 bis 1000 μl | Naturfarben |
54.20 €
768 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- In Größen von 10, 200, 300 und 1,000 μl erhältlich
- Keine Transporteinrichtungen erforderlich, geringer Platzbedarf und minimaler Verpackungsabfall
- Pipettenspitzen aus nichtrecycelten Harzen in medizinischer Qualität
- Nachfülldecks und Grundflächen von Gestellen aus recyceltem Polypropylen
- Nicht sterile Decks und Gestelle unter Dampf autoklavierbar
Spezifikation
Unsteril | |
Rund | |
Ja | |
Polypropylen |
Autoklavierbar | |
System neu laden | |
DeckWorks™ |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen