Learn More
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen
Die Verpackung in transparenten Tabletts ermöglicht eine einfache Bestimmung der Spitzen. Corning™ Deckworks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen gewährleisten ein bequemes und preisgünstiges Nachfüllen der langlebigen Klappdeckelgestelle.
Marke: Corning™ 4126
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In Größen von 10, 200, 300 und 1,000 μl erhältlich
- Keine Transporteinrichtungen erforderlich, geringer Platzbedarf und minimaler Verpackungsabfall
- Pipettenspitzen aus nichtrecycelten Harzen in medizinischer Qualität
- Nachfülldecks und Grundflächen von Gestellen aus recyceltem Polypropylen
- Nicht sterile Decks und Gestelle unter Dampf autoklavierbar
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Naturfarben | |
Rund | |
Ja | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
System neu laden | |
DeckWorks™ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen > Naturfarben; Standard; 1 bis 200 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur