Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt
Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken
Marke:  Axygen™ T-1000-B-R-S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10342010
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
  • Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1000 μl
Steril
Autoklavierbar
Racks
Universelle Passform
Ungefiltert
Blau
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Abgeschrägt, Universal
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt > Blau; Abgeschrägt; Im Rack, Vorsterilisiert; 100 Spitzen/Rack