Learn More
Corning™ 96-Well Platten mit erweitertem Volumen aus klarem Polypropylen
Reduzierung des Platzbedarfs bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der vollen Gerätekompatibilität
321.93 € - 367.90 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DNase, RNase-frei |
---|---|
Format | Standard |
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10091462
|
Corning™
3343 |
Unsteril |
321.93 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10274972
|
Corning™
3344 |
Steril |
367.90 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wells mit V-Böden
- Standard-Höhenformat entspricht vollständig den SBS-Standards.
- Unbehandelt
Bestellinformation
In Beuteln zu je zehn verpackt
Zertifizierungen
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
Spezifikation
DNase, RNase-frei | |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
96 | |
Konischer Boden (V-Well) | |
10 St./Packung |
Standard | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Unbehandelt | |
50/Karton | |
50/Karton |