Learn More
ChromaCare™ Spüllösung für LC-MS-Geräte, Thermo Scientific™
Die ChromaCare™ LC-MS Gerätespüllösung wurde entwickelt, um LC/MS-Geräte für die Inbetriebnahme vorzubereiten. Durch die Reduzierung von Hintergrundgeräuschen erleichtert diese Lösung die Installation des Geräts und die vorbeugende Wartung.
Marke: Thermo Scientific T111101000
122.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Entwickelt von Thermo Scientific zur Maximierung der Reinigung bei gleichzeitiger Erhaltung der Instrumentenintegrität in Vanquish™ und UltiMate™ UHPLC-Systemen mit QQQ MS
- Besteht aus einer einzigartigen Mischung polarer protischer und aprotischer Lösungsmittel zur Entfernung einer Vielzahl von Kontaminanten
- Besonders geeignet für neue LC/MS- und UHPLC/MS-Installationen zur schnellen Stabilisierung der Basislinie
- Eine Mischung aus 25 % Acetonitril, 25 % Methanol, 25 % Wasser und 25 % 2-Propanol (IPA)
- Erhältlich in 1 L-Borosilikatflaschen und 2.5 L-Braunglasflaschen
Spezifikation
LC-MS Instrument Flush Solution | |
75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5 | |
Flüssig | |
25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA) |
Flasche aus Borosilikatglas | |
1 L | |
Farblos | |
LC-MS |
Sicherheit und Handhabung
- ChromaCare LC/MS Instrument Flush Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile, Methanol, isopropanol
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%