Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit transparentem rundem Boden und extrem niedriger Befestigung
Kovalent gebundenes Hydrogel hält Zellanhaftungen, Proteinabsorption, Enzymaktivierung und Zellaktivierung auf einem Minimum. Durchsichtige Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten mit extrem geringer Anhaftung ermöglichen eine Lentivirus-Transduktion von menschlichen Osteoklast-Vorläuferzellen.
Marke: Corning™ 7007
597.38 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Äußerst haftungsarme Oberfläche mit kovalent gebundenem Hydrogel, das Zellanhaftungen, Proteinabsorption, Enzymaktivierung und Zellaktivierung auf einem Minimum hält
- Die Oberfläche ist nicht-zytotoxisch, biologisch inert und abbauresistent
- Runde Böden mit einem Gesamtvolumen von 330 μl
- Empfohlenes Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
- Nicht wendbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung der Kontamination
- Durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifikation
- Einzeln verpackt
Spezifikation
Standard | |
0,32 cm2 | |
Sehr niedrige Zelladhäsion | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Extrem geringe Bindung | |
Deckel |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Steril | |
Rund | |
24/Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30