Learn More
Fisherbrand™ Klebrige Matten für kontrollierte Umgebungen
Allgemeine Haftmatten eignen sich optimal für den Einsatz in Reinräumen der Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Laboren und der Lebensmittelindustrie zur Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung
Marke: Fisherbrand™ 19181554
Beschreibung
Allgemeine Haftmatten eignen sich optimal für den Einsatz in Reinräumen der Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Laboren und der Lebensmittelindustrie zur Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung
- Äußerst wirksam bei der Staubentfernung und anwenderfreundlich
- Polyethylenfilm, beschichtet mit umweltfreundlichem wasserbasierten Acrylklebstoff
- Staubentfernung: 99 %
- Zugfestigkeit: >1.5 kgf/cm2
- 30 Lagen
- M200: für Anwender standardmäßiger Haftkraft
- M250: für Anwender in schwierigen Umgebungen (hohe Haftkraft)
Spezifikation
18 x 45 in. | |
30 Blatt/Matte | |
Blau | |
Polyethylenfilm | |
114,3 cm |
Für höchste Anforderungen in Reinräumen der Elektronikindustrie, der pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie in Krankenhäusern und Labors | |
Mittlere Haftkraft | |
46 cm | |
Cleanroom Tacky Mat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Klebrige Matten für kontrollierte Umgebungen > 18 x 45 in.; blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur