Learn More
Corning™ Zellkultur-Puffer: Dulbecco's Phopsphat-gepufferte Salzlösung 1X
Mit niedrigem Endotoxingehalt
Marke: Corning™ 21-030-CM
Beschreibung
- Erhält den pH-Wert von Zellkulturmedien im physiologischen Bereich aufrecht.
- Erhält die Tonizität und Lebensfähigkeit von Zellen aufrecht.
- Unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherzustellen
- Nicht toxisch
Spezifikation
Kalzium und Magnesium | |
1 X | |
6 × 1000 ml | |
6,9 bis 7,1 |
2 bis 30 °C | |
Mit Calcium und Magnesium | |
Calciumchlorid 0.10 g/l, Kaliumchlorid 0.2 g/l, Kaliumdihydrogenphosphat 0.2 g/l, Magnesiumchlorid-Hexahydrat 0.1 g/l, Natriumchlorid 8 g/l, Dinatriumphosphatheptahydrat 2.1716 g/l. | |
Flüssig |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
25724007 | Qualitätsbescheinigung | 17/04/2025 | 21-030-CM |
30523007 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 21-030-CM |
15823007 | Qualitätsbescheinigung | 06/12/2023 | 21-030-CM |
22122010 | Analysenzertifikat | 03/02/2023 | 21-030-CM |
01922007 | Analysenzertifikat | 29/07/2022 | 21-030-CM |