Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Platten
Erzielen Sie hervorragende Ergebnisse bei der Extraktion von geladenen basischen Verbindungen mit diesen starken Kationenaustauscher-SPE-Mikrotiterplatten und einzelnen Wells.
Marke:  Thermo Scientific™ 60300-588
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10724627
  • 465.77 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SCX 100 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1 Packung
Extraktion geladener basischer Verbindungen
HyperSep
96-Well-Mikrotiterplatte
100 mg
40 bis 60 μm
HyperSep SCX
1 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Platten > 96-Well-Platte; 100 mg-Bettgewicht; 1 ml-Säulenvolumen