Learn More
Wasser für die Molekularbiologie, getestet auf USP Sterilwasser
Beschreibung
- Ideal für das Ansetzen von Reagenzien sowie Spülen von Glaswaren und Kunststoffartikeln
- Getestet gemäß USP-Monograph für steriles gereinigtes Wasser
- Bei der Herstellung von Wasser in molekularer Qualität kommen keine toxischen Substanzen, (auch kein DEPC) zum Einsatz.
Zertifizierungen
cGMP-konform (21 CFR 820) in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 6 x 1 l |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24024018 | Qualitätsbescheinigung | 08/04/2025 | 46-000-CM |
18724009 | Qualitätsbescheinigung | 02/04/2025 | 46-000-CM |
24024017 | Qualitätsbescheinigung | 07/02/2025 | 46-000-CM |
17124007 | Qualitätsbescheinigung | 18/01/2025 | 46-000-CM |
14324001 | Qualitätsbescheinigung | 15/11/2024 | 46-000-CM |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30