Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Thermometer für Kühl-/Tiefkühlgeräte mit WLAN-Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kritische Umgebungen über ein Smartphone, Tablet oder einen PC zu überwachen.
Marke:  Fisherbrand™ 61010-47
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15641904
  • 337.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Zwei Sonden, Kurzanleitung, Batterien, Magnete, Velcro, Wandhalterung und Traceable™-Bescheinigung
Beschreibung
Beschreibung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kritische Umgebungen über ein Smartphone, Tablet oder einen PC zu überwachen.
Über die TraceableLIVE™-App oder den Besuch von Traceabelive.com in einem beliebigen Browser kann der Anwender die aktuellen Temperaturen anzeigen, Alarmparameter steuern, den Verlauf der Datenprotokolle und Berichte anzeigen und generieren und anderen Teammitgliedern jederzeit Zugriff auf alle TraceableLIVE™-Geräte gewähren.
Merkmale:
  • Temperaturüberwachung und mehr lokal oder per Fernzugriff auf das vorhandene WLAN
  • Warnungen: Temperaturalarm, Verbindungsunterbrechung, schwache Batterie
  • Cloud-basierte Datenschnittstelle  ohne lokale Software; Datentransparenz über Web, Android, Apple iOS
  • Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine SSL-verschlüsselte SICHERE Verbindung
  • Empfang mobiler PUSH-/E-MAIL-/TEXT-Benachrichtigungen
  • Uneingeschränkte Skalierbarkeit durch den Einsatz von TraceableLIVE™ in einzelnen Labors oder ganzen Netzwerken
  • NIST-rückverfolgbare Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung
Hinweis:  TraceableLIVE™-Abonnement erforderlich, ab $8.99/Monat pro Gerät.
Zertifizierungen
Inkl. Genauigkeitszertifikat eines Kalibrierlabors (zertifiziert nach ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) und A2LA-akkreditiert) als Beleg der Rückführbarkeit der Messungen zu den SI-Einheiten über NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI).
Spezifikation
Spezifikation
WLAN-Thermometer mit Datenprotokollierung für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung
Web, Android, Apple IOS
2 Stainless Steel Probes, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate
±0,25°C zwischen -40 und 60°C, andernfalls ±0,50°C
-58 °F bis +140 °F
Digital
Push-Benachrichtigung über Mobilgeräte, E-Mail, SMS
2 Edelstahlsonden
Cloud-basierte Datenschnittstelle
0,01°
-50°bis +60°C
Videos
  • Fisherbrand TraceableLIVE
    Fisherbrand TraceableLIVE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand TraceableLIVE
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Thermometer für Kühl-/Tiefkühlgeräte mit WLAN-Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung > TraceableLIVE Wi-Fi-Datenprotokollierthermometer für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte mit Fernbenachrichtigung, Sonden: Edelstahl 2