Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Platten
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Platten verfügen über ein Sorptionsmittel für den Austausch starker Kationen zur Extraktion geladener basischer Verbindungen. Typische Anwendungen umfassen die Extraktion von:
- Antibiotika
- Arzneimittelverbindungen
- Organischen Basen
- Aminosäuren
- Katecholamine
- Herbizide
- Modifizierter Benzolring bietet Potenzial für unpolare Interaktionen
- Niedriger pKa-Wert
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | SCX 50 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung |
| Säulenbettgewicht | 50 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktion geladener basischer Verbindungen |
| Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | HyperSep SCX |
| Typ | 96-Well-Mikrotiterplatte |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Volumen (metrisch) Well | 1 ml |
| Menge | 1 Pk. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.