Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und Belüftungsverschlusskappe
Beschichtet mit Kollagen I für eine verbesserte Zelladhäsion und Zellvermehrung von transfizierten Säugetierzellen, Primärzellen und Stammzellen. Corning™ BioCoat™ Collagen I Rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und belüfteter Verschlusskappe bietet hoch konsistente und biologisch funktionale beschichtete Oberflächen, die in vivo-Umgebungen für Zellkulturanwendungen noch besser imitieren.
Marke: Corning™ 354486
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Beschreibung
- Quelle: Rattenschwanz
- TC-behandelt
- Transparent, runde Wells
- Flacher Boden
- Steril
Nur für Forschungszwecke.
Spezifikation
Ja | |
Phenolharz | |
Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien | |
5/Karton | |
Rechteckig | |
Steril | |
Belüftet |
20,2 oz. | |
600 ml | |
Schräg | |
5/Packung | |
Kollagen I | |
Rechteckig | |
150 cm2 |