Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und Belüftungsverschlusskappe
Beschichtet mit Kollagen I für eine verbesserte Zelladhäsion und Zellvermehrung von transfizierten Säugetierzellen, Primärzellen und Stammzellen. Corning™ BioCoat™ Collagen I Rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und belüfteter Verschlusskappe bietet hoch konsistente und biologisch funktionale beschichtete Oberflächen, die in vivo-Umgebungen für Zellkulturanwendungen noch besser imitieren.
97.94 € - 804.30 €
Spezifikation
Barcode | Ja |
---|---|
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien |
Form | Rechteckig |
Oberflächenbeschichtung | Kollagen I |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Anzahl pro Karton | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Anzahl pro Karton | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10226201
![]() ![]() |
Corning™
354486 |
600 ml | 150 cm2 | 5/Karton | Schräg |
118.87 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10175430
![]() ![]() |
Corning™
354485 |
250 ml | 75 cm2 | 5/Karton | Schräg |
97.94 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10441701
![]() ![]() |
Corning™
354484 |
70 ml | 25 cm2 | 10/Karton | Schräg |
138.24 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10339370
![]() ![]() |
Corning™
354487 |
750 ml | 175 cm2 | 5/Karton | Gerade |
132.92 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10409911
![]() ![]() |
Corning™
356484 |
70 ml | 25 cm2 | 50/Karton | Schräg |
524.53 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10352892
![]() ![]() |
Corning™
356486 |
600 ml | 150 cm2 | 40/Karton | Schräg |
741.35 €
40 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10133671
![]() ![]() |
Corning™
356487 |
750 ml | 175 cm2 | 40/Karton | Gerade |
804.30 €
40 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10062501
![]() ![]() |
Corning™
356485 |
250 ml | 75 cm2 | 50/Karton | Schräg |
624.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Quelle: Rattenschwanz
- TC-behandelt
- Transparent, runde Wells
- Flacher Boden
- Steril
Nur für Forschungszwecke.
Spezifikation
Ja | |
Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien | |
Kollagen I | |
Rechteckig |
Phenolharz | |
Rechteckig | |
Steril | |
Belüftet |