Learn More
Corning™ Polystyrol 384-Well-Feststoffplatten
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischer Qualität gewährleistet besondere Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Corning™ 364-Well Mikrotiterplatten aus transparentem Polystyrol sind eine hervorragende Lösung für Zellkultur- und colorimetrische (Absorptions)-Assays. 364-Well Mikrotiterplatten eignen sich für die Miniaturisierung und Automatisierung im Labor.
Marke: Corning™ 3640
1044.51 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 112 μ l
- Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
- Die Produkte mit behandelter Oberfläche(mittlere Bindung, hohe Bindung, TC-Behandlung) sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil.
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
Nonbinding Surface (NBS™) ist eine firmeneigene Corning Behandlungstechnologie für Mikrotiterplatten aus Polystyrol zur Erzeugung einer nichtionischen hydrophilen Oberfläche (ähnlich Polyethylenoxid), mit der molekulare Interaktionen minimiert werden. | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
20 bis 80 μl | |
Unbehandelt | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
Durchsichtig |
Ohne Deckel | |
16 x 24 | |
384-Well NBS™ Mikrotiterplatten | |
384 | |
Unsteril | |
112 μl | |
Verringerte Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und größerer Signal-Rausch-Abstand bei Assays | |
25/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13