Learn More
Corning™ Polystyrol 384-Well-Feststoffplatten
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischer Qualität gewährleistet besondere Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Corning™ 364-Well Mikrotiterplatten aus transparentem Polystyrol sind eine hervorragende Lösung für Zellkultur- und colorimetrische (Absorptions)-Assays. 364-Well Mikrotiterplatten eignen sich für die Miniaturisierung und Automatisierung im Labor.
Marke: Corning™ 3680
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 112 μ l
- Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
- Die Produkte mit behandelter Oberfläche(mittlere Bindung, hohe Bindung, TC-Behandlung) sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil.
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
0,06 cm2 | |
Durchsichtig | |
384 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |
Mit Deckel | |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
20 bis 80 μl | |
Unbehandelt | |
Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper | |
20 St./Packung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13