Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367767
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367767
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11367767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014178.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Copper(II) sulfate, pentahydrate can be added to potassium permanganate to give an oxidant for the conversion of primary alcohols. It is used to etch zinc or copper plates for intaglio printmaking and as a mordant in vegetable dyeing. In analytical chemistry, it is used in Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, it is used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-99-8
Summenformel CuH10O9S
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
MDL-Nummer MFCD00149681
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperasMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC-Name Kupfer;sulfat;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) sulfate
Namenshinweis pentahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.0-102.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and glycerol.
Formelmasse 249.68 (159.60 Anhydrous)
Güte ACS
Dichte 2.27
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP11L059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number014178.A3,014178.36
ChargennummerN02C036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number014178.A3,014178.36
ChargennummerW16K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number014178.A3,014178.36
ChargennummerT25K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number014178.A3,014178.36
ChargennummerR13G002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog Number014178.A3,014178.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper(II) sulfate pentahydrate
Name des Produkts
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals >