Learn More
Zinkchlorid, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11497737
Zinkchlorid, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497737
500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11497737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16281.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zinkchlorid, >–98 %, Cl2Zn, CAS-Nummer-7646-85-7, Zinkchlorid, Zink-ii-chlorid, zintrace, Zinkdichlorid, Zinkchlorid ZnCl2, Zinkchlorid, wasserfrei, zine dichloride, Zinkchloriddampf, Zinkchlorid, Zinkbutter, 500 g, 732 °C, CHEBI:49976, 2,95
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Zinkchlorid wird als Katalysator, Trocknungs- und Kondensationsmittel, Lötflussmittel und Metallätzmittel verwendet. Es wird auch zur Konservierung von anatomischen Proben, in Holzschutzmitteln, Deodorants, Desinfektions- und Einbalsamierungsmitteln eingesetzt. Es wird ebenfalls als Beizmittel in Druck- und Färbematerialien sowie in den Vulkanisierungsprozessen von Fasern und Gummi eingesetzt. Es ist nützlich als Elektrolyt in Trockenbatterien, in der Metallindustrie, bei der Verzinkung von Eisen und als Elektrolyt für die Galvanik. Es ist nützlich in der organischen Synthese, z.B. in der Friedel-Crafts-Acylierung, der Fischer-Indolsynthese, dem Lucas-Reagenz (Zinkchlorid mit HCl), der Aktivierung von Allyl-/Benzylhalogeniden zur Reaktion mit Olefinen oder für die Natriumcyanoborhydrid-katalysierter Reduktion von Halogeniden, in Organozinkreagenzien zur Verwendung bei der Negishi-Kupplung und bei Aldol-Kondensationsreaktionen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, verdünnter HCl, Alkohol, Glycerin, Aceton und Äther.
Hinweise
Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-85-7
Summenformel Cl2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
MDL-Nummer MFCD00011295
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-Name Dichlorozink
SMILES Cl[Zn]Cl
Spezifikation
Siedepunkt 732°C
Chemischer Name oder Material Zinc chloride
Schmelzpunkt 290°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 500 g
Strukturformel ZnCl2
UN-Nummer UN2331
Merck Index 14,10132
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dilute HCl,alcohol,glycerol,acetone and ether.
Formelmasse 136.29
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.91
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog NumberA16281.22,A16281.0C,A16281.36,A16281.0E
Chargennummer10247865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberA16281.22,A16281.0C,A16281.36,A16281.0E
Chargennummer10247866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberA16281.22,A16281.0C,A16281.36,A16281.0E
Chargennummer10240961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2022 Catalog NumberA16281.22,A16281.0C,A16281.36,A16281.0E
Chargennummer10242496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/07/2022 Catalog NumberA16281.22,A16281.0C,A16281.36,A16281.0E
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinkchlorid, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >