Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) sulfate pentahydrate |
Schmelzpunkt | 110.0°C |
Farbe | Blau |
Physikalische Form | Feine Kristalle |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.0 to 102% (Iodometry) |
Strukturformel | CuSO4·5H2O |
Fieser | 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267 |
Merck Index | 15,2643 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in alcohol and glycerol, insoluble in ethanol |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467228 | Analysenzertifikat | 01/11/2024 | 423610030,423615000,423610100 |
A0463753 | Analysenzertifikat | 14/06/2024 | 423610030,423610050,423615000,423610100 |
A0460519 | Analysenzertifikat | 27/02/2024 | 423610030,423610050,423615000,423610100 |
A0457113 | Analysenzertifikat | 25/10/2023 | 423610030,423610050,423615000,423610100 |
A0453689 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 423610030,423610050,423615000,423610100 |
Sicherheit und Handhabung
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
15Stunden
11Minuten
39Sekunden
26