Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Copper(II) sulfate, pentahydrate can be added to potassium permanganate to give an oxidant for the conversion of primary alcohols. It is used to etch zinc or copper plates for intaglio printmaking and as a mordant in vegetable dyeing. In analytical chemistry, it is used in Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, it is used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) sulfate |
Namenshinweis | pentahydrate |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 2 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98.0-102.0% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol and glycerol. |
Formelmasse | 249.68 (159.60 Anhydrous) |
Güte | ACS |
Dichte | 2.27 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P11L059 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | 014178.A3,014178.36 |
N02C036 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 014178.A3,014178.36 |
W16K021 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | 014178.A3,014178.36 |
T25K038 | Analysenzertifikat | 02/08/2024 | 014178.A3,014178.36 |
S07J056 | Analysenzertifikat | 13/06/2023 | 014178.A3 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.