Learn More
Zinksulfat-Heptahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, 99.5 bis 100.5 %, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11428932
Zinksulfat-Heptahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, 99.5 bis 100.5 %, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11428932
500 g, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 11428932
Marke: Fisher Chemical Z/1600/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
H14O11SZn, CAS-Nummer-7446-20-0, Zinksulfat Heptahydrat, znso4.7h2o, Zinksulfat jan, Zinksulfat znso4-Heptahydrat, weißes Vitriol-Heptahydrat, ccriss 5563, Zinksulfat-Heptahydrat 1:1:7, Zinksulfat 1:1-Heptahydrat, unii-n57ji2k7wp, Zinkvitriol-Heptahydrat, 500g, CHEBI:32312, Weiß
H14O11szn, CAS-Nummer 7446-20-0, Zinksulfat-Heptahydrat, ZnSO4.7H2o, Zinksulfat jan, Zinksulfat ZnSO4 Heptahydrat, weißes Vitriol Heptahydrat, ccris 5563, Zinksulfat Heptahydrat 1:1:7, Zinksulfat 1:1 Heptahydrat, UNII-n57ji2k7wp, Zinkvitriol Heptahydrat, 500 g, CHEBI:32312, Weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-20-0
Summenformel H14O11SZn
Molekulargewicht (g/mol) 287.54
MDL-Nummer MFCD00149894
InChI-Schlüssel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 100°C
Farbe Weiß
pH 4.4 to 6
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
IUPAC-Name Zink(2+) Heptahydrat Sulfat
Formelmasse 287.53g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate heptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinksulfat-Heptahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, 99.5 bis 100.5 %, Fisher Chemical >