Learn More
Kupfer(II)-sulfat, 98 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10341451
Kupfer(II)-sulfat, 98 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341451
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10341451
Marke: Thermo Scientific Acros 422870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-98-7
Summenformel CuO4S
Molekulargewicht (g/mol) 159.6
MDL-Nummer MFCD00010981
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) sulfate
Schmelzpunkt 200.0°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Strukturformel CuSO4
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
Merck Index 15,2643
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 203g/L (20°C).
Formelmasse 159.6
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number422870025,422871000,422875000,422870050
ChargennummerA0459773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog Number422870100,422870025,422871000,422875000,422870050
ChargennummerA0426454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number422870100,422870025,422871000,422875000,422870050
ChargennummerA0398464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number422870100,422870025,422871000,422875000,422870050
ChargennummerA0400980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number422870100,422870025,422871000,422875000,422870050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupfer(II)-sulfat, 98 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >