Learn More
Kupfer(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471748
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11471748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13986.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kupfer(II)-sulfat, 98 %, CuO4S, CAS-Nummer-7758-98-7, Kupfer-2+-Sulfat, Kupfer-ii-sulfat, Blaustein, Kupfermonosulfat, Kupfersulfat, Trinagle, Kupfersulfat, Hylinec, Kupfersulfat wasserfrei, Kupfer-II-sulfat, wasserfrei, 1000 g, CHEBI:23414, 3.6, Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
Copper(II)sulfate is used in electroplating and in mining industries. It is used as a dehydrating agent for forming and manipulating acetal groups. In analytical chemistry, it is used in Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-sulfat wird in der Galvanik und im Bergbau verwendet. Es wird als Trocknungsmittel zur Bildung und Manipulation von Acetalgruppen verwendet. In der analytischen Chemie wird es in der Fehling′schen Lösung und Benedict′schen Lösung verwendet, um auf reduzierende Zucker zu prüfen. Wird auch verwendet, um Proteine durch den Biuret-Test nachzuweisen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, Metallen, Alkalimetallen und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-98-7
Summenformel CuO4S
Molekulargewicht (g/mol) 159.602
MDL-Nummer MFCD00010981
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) sulfate
Schmelzpunkt >560°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 250 g
Strukturformel CuSO4
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,2653
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 159.6
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.6
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, copper(2+) salt