Learn More
Corning™ CoolCell™ FTS30 Fläschchenbehälter zum Einfrieren von Zellen
Die Fläschchen erreichen ein einheitliches und reproduzierbares –1 °C/Minute-Gefrierprofil.
Marke: Corning™ 432009
511.82 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Behälter verwendet einen Festkörperkern und eine kontrollierte Mikrokonvektionstechnologie, um gleichmäßig Luft von –80°C aus dem Tiefkühlgerät durch eine Bodenbelüftung anzusaugen, die die kalte Luft gleichmäßig um jedes Fläschchen in der zentralen Kammer herum verteilt und anschließend die thermische Last von den Fläschchen durch eine obere Belüftungsklappe abzugeben.
Durch die geringe thermische Masse des einheitlich dichten quervernetzten Polyethylenschaum-Gefrierbehälters kann ein Gefriervorgang ohne einen Anstieg der lokalen Tiefkühlgerätetemperatur durchgeführt werden, was umliegende Proben schützt.
- Für 30 1.0 bis 2.0 ml-Standard-Kryoröhrchen
- Kontrollierte Mikro-Umluft für gleichmäßige Einfrieren von 30 Fläschchen
- Herausnehmbares Fläschchen-Tablett für den Transfer von Proben in und aus der Gefrierkammer in einem Schritt
Spezifikation
Rosa | |
Rund | |
30 (Standard 1 bis 2 ml Kryoröhrchen) | |
16,5 x 11,5 cm | |
11,5 cm | |
1 kg |
Polyethylen-Schaumstoff | |
Gefrierschachtel | |
1/Packung, 1/Karton | |
16,5 cm | |
12,7 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
34Stunden
6Minuten
9Sekunden
13