Learn More
Corning™ CoolCell™ FTS30 Fläschchenbehälter zum Einfrieren von Zellen
Die Fläschchen erreichen ein einheitliches und reproduzierbares –1 °C/Minute-Gefrierprofil.
549.00 € - 570.96 €
Spezifikation
Material | Polyethylen-Schaumstoff |
---|---|
Form | Rund |
Typ | Gefrierschachtel |
Aufnahmevermögen | 30 (Standard 1 bis 2 ml Kryoröhrchen) |
Menge | 1/Packung, 1/Karton |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15502781
![]() |
Corning™
432006 |
Violett |
549.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15512781
![]() |
Corning™
432007 |
Orange |
570.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15522781
![]() |
Corning™
432008 |
Grün |
570.96 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15532781
![]() |
Corning™
432009 |
Rosa |
570.96 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Der Behälter verwendet einen Festkörperkern und eine kontrollierte Mikrokonvektionstechnologie, um gleichmäßig Luft von –80°C aus dem Tiefkühlgerät durch eine Bodenbelüftung anzusaugen, die die kalte Luft gleichmäßig um jedes Fläschchen in der zentralen Kammer herum verteilt und anschließend die thermische Last von den Fläschchen durch eine obere Belüftungsklappe abzugeben.
Durch die geringe thermische Masse des einheitlich dichten quervernetzten Polyethylenschaum-Gefrierbehälters kann ein Gefriervorgang ohne einen Anstieg der lokalen Tiefkühlgerätetemperatur durchgeführt werden, was umliegende Proben schützt.
- Für 30 1.0 bis 2.0 ml-Standard-Kryoröhrchen
- Kontrollierte Mikro-Umluft für gleichmäßige Einfrieren von 30 Fläschchen
- Herausnehmbares Fläschchen-Tablett für den Transfer von Proben in und aus der Gefrierkammer in einem Schritt
Spezifikation
Polyethylen-Schaumstoff | |
Gefrierschachtel | |
1/Packung, 1/Karton | |
16,5 cm | |
12,7 mm |
Rund | |
30 (Standard 1 bis 2 ml Kryoröhrchen) | |
16,5 x 11,5 cm | |
11,5 cm | |
1 kg |