Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pLSG-IBA Akzeptorvektoren für Baculoviren
Transfervektoren, die eine hochgradige Expression in Insektenzellen ermöglichen, indem das interessierende Gen durch homologe Rekombination in den Polyeder-Gen-Locus von AcMNPV DNA eingebracht wird.
Marke:  IBA Lifesciences 5-4833-001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15683828
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
pLSG-IGA Baculavirus (Insektenzellen) Expressionsvektoren
Der pLSG-IBAwt1-Vektor trägt den Polyedrin Promotor für die hochwertige Expression in Insektenzellen. Die Co-Transfektion mit BacPAK6 linearisierter AcMNPV-DNA (Clontech) oder zirkulärer mit FlashBAC modifizierter AcMNPV-DNA (Oxford Expression Technologies) ermöglicht die Erzeugung von rekombinantem Baculovirus mit sehr hoher Effizienz durch die Rekonstitution eines essentiellen Gens (ORF1629) sowie die weitgehende Eliminierung von Wildtypviren.
  • Klonierung und Expression von rekombinanten Proteinen in Insektenzellen
  • Polyhedrin-Promotor für hochwertige Expression des Injektors
  • Ampicillin-Resistenz und ColE1-Ursprung der Replikation (pUC) unterstützen die Vermehrung in E. coli
StarGate™ System
IBA hat StarGate entwickelt, um einen einfachen, schnellen und hocheffizienten Klonierungsprozess für Gene von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine bereitzustellen:
  • Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
  • Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
  • GOIs werden geklont, um einen Donor-Vektor zu erhalten; 2 oder mehrere Gene können durch Fusion Cloning kombiniert werden
  • Gene werden dann in Akzeptorvektoren übertragen, die eine optimale genetische Umgebung bieten
  • Der endgültige Expressionsvektor, der Zielvektor, wird dann in den jeweiligen Host platziert
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
pLSG-IBA 33
pUC ori, Ampicillin-Resistenz
Polyhedrin
20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg
6 x Histidin-Tag für C-Terminus
5μ g
Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine
StarGate™ System, Insekten-Wirtszellen
BacPAK6-linearisierte AcMNPV DNA (Clontech) oder zirkuläre flashBAC-modifizierte AcMNPV DNA (Oxford Expression Technologies)
8
Akzeptor-Vektor für Bacula(Insektenzelle)-Expression
2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
250 ng/μl
Durchsichtig
Name des Produkts
IBA Lifesciences StarGate™ pLSG-IBA Akzeptorvektoren für Baculoviren > Stargate pLSG Akzeptorvektor: pLSG-IBA 33; Enthält pUC ori, Ampicillinresistenz; 6xHistidine-tag für C-Terminus