Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
Marke: Contec™ 2651KLF
140.65 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
- Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
- Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
- Autoklavierbar
- Mit Deckel und Schnellverschluss für einfache Befestigung
Spécification
Moppkopfrahmen | |
Grau | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Regulärer VertiKlean MAX Kopfrahmen | |
Nein |
Flach | |
7 in. | |
18 cm | |
Wiederverwendbar | |
Entwickelt für Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen. | |
Edelstahl |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.