Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
Marke: Contec™ 2652A
Beschreibung
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
- Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
- Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
- Autoklavierbar
- Mit Deckel und Schnellverschluss für einfache Befestigung
Spezifikation
Moppkopfrahmen | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Medium VertiKlean and Medium or Large VertiKlean MAX Mop Heads | |
Entwickelt für Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen. |
11,5 in. | |
29 cm | |
Wiederverwendbar | |
Medium Mop Head Frame and Connector for VertiKlean, VertiKlean MAX | |
Edelstahl, Aluminum |