Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen
BIOPHARMA
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
Marke:  Contec™ 2651K
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16338845
Beschreibung
Beschreibung
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
  • Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
  • Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
  • Autoklavierbar
  • Mit Deckel und Schnellverschluss für einfache Befestigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Moppkopfrahmen
Unsteril
Autoklavierbar
Regulärer VertiKlean MAX Kopfrahmen
Entwickelt für Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen.
7.5 in.
19 cm
Wiederverwendbar
Kantenloser Moppkopfrahmen für Dynamate QuickConnect
Edelstahl (304)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10716Z1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/04/2023 Catalog Number2651K
Chargennummer20805Z5 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/04/2023 Catalog Number2651K
Chargennummer20614Z3 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/04/2023 Catalog Number2651K
Chargennummer10803Y1 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/06/2022 Catalog Number2651K
Chargennummer10223Z5 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/07/2021 Catalog Number2651K
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen > Regulärer VertiKlean MAX Kopfrahmen, Edelstahl – Typ 304, 7,5 in.