Learn More
Fisherbrand™ Silikonstopfen
Für Labor- und/oder Lebensmitteltests, industrielle Maskierung oder Schulungszwecke.
Marke:  Fisherbrand™ SB006/S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11567652
  • 17.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ungiftig, durchscheinend
  • Temperaturbereich von 60 bis 200 °C
  • Hoher elektrischer Widerstand
  • Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
Spezifikation
50/Packung
6mm
Silikon
Stopfen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonstopfen > Durchmesser: 6 mm