Learn More
Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen
Hergestellt aus den längsten Baumwollstapelfasern und einem einfachen Methyl-Cellulose-Bindemittel. Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen bieten einen sehr niedrigen Gehalt an extrahierbaren Rückständen, Partikeln und Fasern.
Marke: Contec™ SC-7
314.72 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dichteste, glatteste und sauberste Wattetupfer auf dem Markt
- Absorbierend für die meisten gängigen Lösungsmittel, einschließlich Isopropylalkohol und Aceton
- Einsatz in kritischen Anwendungen, einschließlich der Herstellung von Festplattenlaufwerken und hochwertigen optischen Geräten
- Ideal für Verwendung mit wasserbasierten Lösungen
Spezifikation
0,06 in. | |
Für die Verwendung in anspruchsvollsten Anwendungen wie Herstellung von Festplatten und optischen Oberflächen höchster Gürte | |
1,5 mm | |
3 in. | |
Baumwolle | |
0,10 in. | |
0,4 in. | |
2,5 mm | |
0,1 in. | |
Aqueous-based | |
Pointed |
3,1 in. | |
Tupfer | |
7,9 cm | |
76,2mm | |
Einzelnes rundes Wattestäbchen | |
2,5 mm | |
10,2mm | |
2,5 mm | |
Unsteril | |
Wundpapier | |
Cotton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1056258-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 13/07/2024 | SC-7 |
942229-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 09/06/2023 | SC-7 |
939169-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 26/01/2023 | SC-7 |
926568-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 02/12/2022 | SC-7 |
888252-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2022 | SC-7 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
25Stunden
8Minuten
48Sekunden
50Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %