Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Wählen Sie robuste Tupfer, die sich ideal für die Reinigung eignen. Die Contec™ CONSTIX™ versiegelten Schaumtupfer eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung. Zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol.
Marke: Contec™ SF-1
120.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stark, abriebfest
- Kopf aus offenzelligem Schaum für hervorragende Reinigung und Partikelentfernung
- Der große Kopf eignet sich ideal für größere Bereiche
- Hervorragend geeignet zum Auftragen von Beschichtungen
- Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol
Spezifikation
0,25 in | |
Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol, zum Reinigen von vertieften und schwer zugänglichen Oberflächen, zum Auftragen von Schmiermitteln und zum Entfernen überschüssiger Materialien | |
6,3mm | |
4,04 in. | |
Schaumstoff | |
0,96 in. | |
20,3mm | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
Polyurethanschaum |
5 in. | |
Tupfer | |
127mm | |
102,6mm | |
Rund | |
24,4mm | |
0,8 in. | |
Thermisch | |
Rund |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
924386-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 20/08/2024 | SF-1 |
969606-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 30/06/2023 | SF-1 |
962593-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 16/02/2023 | SF-1 |
939166-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 12/01/2023 | SF-1 |
916144-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 09/06/2022 | SF-1 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
27Stunden
17Minuten
54Sekunden
25Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 % -
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24259Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 95%