Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Wählen Sie robuste Tupfer, die sich ideal für die Reinigung eignen. Die Contec™ CONSTIX™ versiegelten Schaumtupfer eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung. Zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol.
Marke:  Contec™ SF-13
89.70 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15128646
  • 121.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stark, abriebfest
  • Offener Zellschaumkopf für hervorragende Reinigung und Partikelentfernung
  • Der große Kopf eignet sich ideal für größere Bereiche
  • Hervorragend geeignet zum Auftragen von Beschichtungen
  • Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Versiegelter Schaumstoff über Glas/Polypropylenapplikator
3.2 Zoll
Tupfer
81.3 mm
63.5 mm
0.7 Zoll
4 mm
Not Autoclavable
Not Applicable
Spitzige Schaumspitze
0.10 Zoll
Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol, zum Reinigen von vertieften und schwer zugänglichen Oberflächen, zum Auftragen von Schmiermitteln und zum Entfernen überschüssiger Materialien
2.5 mm
2.5 Zoll
Schaumstoff
17.8 mm
0,16 in.
Unsteril
Glasfaserverstärktes Polypropylen
Polyurethanschaum
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer022454 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/01/2025 Catalog NumberSF-13
Chargennummer019151 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/08/2024 Catalog NumberSF-13
Chargennummer018667 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/10/2022 Catalog NumberSF-13
Chargennummer018330 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/09/2022 Catalog NumberSF-13
Chargennummer017867 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/05/2022 Catalog NumberSF-13
Name des Produkts
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer > 0.03 in (0.07 cm) Spitze aus Schaumstoff; Griff aus Glas/Nylon; 3.2 in (8.1 cm) Gesamtlänge