Learn More
Nabertherm™ Economy Muffelofen LE 24/11 mit Klapptür und Controller R7
Mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis und den schnellen Aufheizraten eignen sich diese kompakten Muffelöfen für viele Anwendungen im Labor.
1910.00 € - 4725.00 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
---|---|
Typ | Ofen |
Modell | Klapptür |
Temperaturregelung | Gehäuse R7 |
Elektrische Anforderungen | 1 Phase |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Abmessungen (L x B x H) außen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Abmessungen (L x B x H) außen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15521062
|
Nabertherm™
LE013K17N1 |
1 L | 115 x 690 x 110 mm | 280 x 290 x 430 mm |
1910.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15539572
|
Nabertherm™
LE142K17N1 |
14 l | 300 x 220 x 220 mm | 535 x 440 x 540 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
17298480
|
Nabertherm™
LE241K17N1 |
24 L | 330 x 260 x 285 mm | 570 x 490 x 585 mm |
4725.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15529572
|
Nabertherm™
LE022K17N1 |
2 L | 100 x 180 x 110 mm | 385 x 330 x 430 mm |
2225.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15531062
|
Nabertherm™
LE062K17N1 |
6 L | 200 x 170 x 170 mm | 435 x 390 x 490 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die gemäß TRGS 905 Klasse 1 oder 2 als nicht krebserzeugend eingestuft sind
- Heizen von zwei Seiten aus geschützten Heizelementen in Quarzglasröhren
- Wartungsfreundlicher Austausch von Heizelementen und Isolierung
- In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Sehr kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung
- Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
Spezifikation
1100 °C | |
Klapptür | |
1 Phase |
Ofen | |
Gehäuse R7 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Economy Muffelofen LE 24/11 mit Klapptür und Controller R7