Learn More
Nabertherm™ Economy Muffelofen LE 24/11 mit Klapptür und Controller R7
Artikelnummer. 15539572 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
2 L
6 l
14 l
24 L
Abmessungen (T x B x H) innen:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Abmessungen (L x B x H) außen:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15539572
Marke: Nabertherm™ LE142K17N1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis und den schnellen Aufheizraten eignen sich diese kompakten Muffelöfen für viele Anwendungen im Labor.
  • Verwenden Sie nur Fasermaterialien, die gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 nicht als krebserzeugend eingestuft sind
  • Heizen von zwei Seiten aus geschützten Heizelementen in Quarzglasröhren
  • Wartungsfreundlicher Austausch von Heizelementen und Isolierung
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
  • Kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung:
  • Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 14 l
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Ofen
Modell Klapptür
Temperaturregelung R7
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 220 x 220 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 535 x 440 x 540 mm
Elektrische Anforderungen 1 Phase