Learn More
Nabertherm™ Economy Muffelofen LE 24/11 mit Klapptür und Controller R7
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
2 L
6 l
14 l
24 L
Abmessungen (T x B x H) innen:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Abmessungen (L x B x H) außen:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verwenden Sie nur Fasermaterialien, die gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 nicht als krebserzeugend eingestuft sind
- Heizen von zwei Seiten aus geschützten Heizelementen in Quarzglasröhren
- Wartungsfreundlicher Austausch von Heizelementen und Isolierung
- In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung:
- Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 6 l |
| Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
| Typ | Furnace |
| Modell | Klapptür |
| Temperaturregelung | R7 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 200 x 170 x 170 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 435 x 390 x 490 mm |
| Gewicht (metrisch) | 18 kg |
| Elektrische Anforderungen | 1 Phase |